Kluczowe dokumenty
ABN292
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-DDAH2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
N(G),N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2, DDAH-2, Dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2, DDAHII, Dimethylargininase-2, Protein G6a, S-phase protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDAH2(23564)
Opis ogólny
Dimetyloargininowa dimetyloaminohydrolaza 2 (DDAH2) jest również nazywana N(G),N(G)-dimetyloargininową dimetyloaminohydrolazą 2 (DDAH-2), DDAHII, dimetyloargininazą-2, białkiem G6a i białkiem fazy S. DDAH2 bierze udział w wytwarzaniu tlenku azotu poprzez hydrolizę N(G),N(G)-dimetylo-L-argininy (ADMA) i N(G)-monometylo-L-argininy (MMA), które są inhibitorami NOS. DDAH2 ulega ekspresji w sercu, łożysku, płucach, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach i trzustce.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego DDAH2.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło DDAH2 w ludzkiej tkance nerek i ludzkich miocytach serca.
Wykryj dimetyloargininową dimetyloaminohydrolazę 2 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-DDAH2 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i IHC (parafina).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DDAH2 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~36 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1