ABN27
Przeciwciało anty-GRIP-1, CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
glutamate receptor interacting protein 1, glutamate receptor-interacting protein 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Grip1(84016)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:300 z poprzedniej partii wykryło GRIP-1 w komórkach mózgu szczura.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Jakość
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected GRIP-1 on 10 µg of rat brain cytosol tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Lizat tkanki cytozolowej mózgu szczura
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1