Kluczowe dokumenty
ABN257
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NSG1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Neuron-specific protein family member 1, Brain neuron cytoplasmic protein 1, NSG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NSG1(27065)
Opis ogólny
Członek rodziny białek specyficznych dla neuronów 1 (NSG1), jest również znany jako białko cytoplazmatyczne neuronów mózgowych 1. Odpowiada za wiązanie receptora dopaminy w szlaku sygnałowym dopaminy.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje cytoplazmatyczną domenę NSG1.
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający cytoplazmatycznej domenie ludzkiego NSG1.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło NSG1 w szczurzym móżdżku, ludzkim móżdżku i szczurzym hipokampie.
Wykryj białko NSG1 za pomocą tego anty-NSG1 zatwierdzonego do stosowania w WB i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human cerebellum tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected NSG1 in 10 µg of human cerebellum tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~20/17 kDa. W niektórych lizatach może pojawić się niescharakteryzowane pasmo o masie ~12 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 21 kDa, jednak NSG1 wykazano jako pasmo ~20/17 kDa w western blots (Catsicas, S., et al. (2004). Lausanne, EPFL. 1-162).
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki ludzkiego móżdżku
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1