ABN25
Anti-Thyroid Hormone Receptor β-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Thyroid hormone receptor beta, Nuclear receptor subfamily 1 group A member 2, c-erbA-2, c-erbA-beta
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THRB(7068)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Hormones & Receptors
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Thyroid Hormone receptor β-1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa nuclear extract
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1