ABN2287
Anti-Dystrophin
Synonim(y):
Dystrophin
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 426.75 kDa
observed mol wt ~475 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... DMD(1756)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from mouse skeletal muscle tissue.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Dystrophin protein in lysate from mouse skeletal muscle tissue.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Dystrophin protein in lysate from human skeletal muscle tissue.
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Dystrophin in Immunohistochemistry application (Lu, QL et al. (2005) PNAS 102(1) 198-203).
ELISA Analysis: A representative lot detected Dystrophin in ELISA application (Lu, QL et al. (2003) Nat Med 9(8) 1009-1014).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dystrophin in Western Blotting application (Lu, QL et al. (2003) Nat Med 9(8) 1009-1014).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2