Kluczowe dokumenty
ABN213
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL-12 alfa
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Interleukin-12 subunit alpha, IL-12A, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit, CLMF p35, IL-12 subunit p35, NK cell stimulatory factor chain 1, NKSF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL12A(3592)
Opis ogólny
Interleukina-12 alfa (IL-12A) jest również znana jako podjednostka 35 kDa czynnika dojrzewania limfocytów cytotoksycznych (CLMF p35), podjednostka p35 IL-12 lub łańcuch 1 czynnika stymulującego komórki NK (NKSF-1). IL-12A jest cytokiną, która wraz z IL12B tworzy dwusiarczkowy heterodimer interleukiny IL-12. IL-12 alfa działa jako regulator cytotoksyczności, w której pośredniczą komórki T, produkcji interferonu-gamma, proliferacji limfocytów i aktywacji komórek naturalnych zabójców.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje bliski C-koniec IL-12 alfa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający bliskiemu C-końcowi ludzkiej IL-12 alfa.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:16 000-32 000 z reprezentatywnej partii wykryło IL-12 alfa w ludzkich migdałkach i ludzkiej tkance mózgowej.
To przeciwciało IL-12 alfa jest zatwierdzone do stosowania w WB i IHC do wykrywania białka IL-12 alfa.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human lymph node tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected IL-12 alpha in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~25 kDa obserwowane
Powiązanie
Zastępuje: MABN1084
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1