ABN1687
Anti-TBR-2
from rabbit
Synonim(y):
Eomesodermin homolog, T-box brain protein 2, T-brain-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Eomes(13813)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected TBR-2 in Immunohistochemistry applications (Yoon, K.J., et. al. (2008). Neuron. 58(4):519-31).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TBR-2 in mouse hippocampus, embryonic mouse brain, and embryonic mouse gut tissue sections.
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TBR-2 in mouse E13-14 brain.