ABN16
Anti-GPR56 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
G protein-coupled receptor 56, 7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1, Protein TM7XN1, G-protein coupled receptor 56
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR56(9289)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Neurotransmitters & Receptors
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: 1:200 dilution of this antibody detected GPR56 in inflammatory skin biopsy tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Komentarz do analizy
Inflammatory skin biopsy tissue
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2