ABN105
Anti-Sox11 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transcription factor SOX-11
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (tissue)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX11(6664)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blot Analysis: A representative lot detecte Sox-11 in human brain tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 mg/mL of this antibody detected Sox-11 in 10 mg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1