ABN1038
Przeciwciało anty-Fbxo7
Synonim(y):
Tylko białko F-box 7|Fbxo7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Opis ogólny
Białko F-box only protein 7 (UniProt Q9Y3I1) jest kodowane przez gen FBXO7 (znany również jako FBX, FBX7, PKPS, FBX07, PARK15) u człowieka (Gene ID 25793). Kompleksy ligazy ubikwityny E3 Skp1-Cul1-F box protein (SCF) opierają się na ich składniku białkowym F-box do rozpoznawania substratu. Oprócz Fbxs, do których należy Fbxo7, istnieją dwie inne klasy białek F-box, Fbws i Fbls. Fbxo7 rekrutuje substrat poprzez swoją C-końcową domenę bogatą w prolinę i wiąże się z białkiem adaptorowym Skp1 poprzez swoją domenę F-box. Oprócz pośredniczenia w ubikwitynacji zależnej od SCF, Fbxo7 jest również zaangażowany w działania niezależne od SCF. Fbxo7 uczestniczy w autofagicznym usuwaniu uszkodzonych mitochondriów (mitofagia) w odpowiedzi na depolaryzację mitochondriów poprzez bezpośrednią interakcję z PINK1 (PARK6) i Parkin (PARK2), podczas gdy mutacje Fbxo7 związane z chorobą Parkinsona wpływają na translokację mitochondriów Parkin i mitofagię, w której pośredniczy Parkin.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego Fbxo7.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:400 z reprezentatywnej partii wykryło Fbxo7 w ludzkiej tkance migdałków.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Fbxo7 przy użyciu komórek U2OS transfekowanych konstruktami wyrażającymi
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Fbxo7 przy użyciu komórek U2OS transfekowanych konstruktami wyrażającymi
Anti-Fbxo7 Antibody to przeciwciało przeciwko Fbxo7 do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii i immunocytochemii.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 ug/mL of this antibody detected Fbxo7 in 10 ug of Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 ug/mL of this antibody detected Fbxo7 in 10 ug of Jurkat cell lysate.
Inne uwagi
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.