ABE471
Anti-WAC Antibody, CT
from rabbit
Synonim(y):
WW domain-containing adapter protein with coiled-coil, WAC
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WAC(51322)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected WAC, N-terminus in 293T cell lysates stably transfected with SFB-RNF20 and in HCT116 cell lysates transfected with siRNA negative control (Zhang, F. and Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Chromatin Immunoprecipitation: A representative lot from an independent laboratory detected WAC, N-terminus in HCT116 cell lysates transfected with siRNA negative control, but demonstrated a loss of signal in HCT166 cell lysates transfected with siRNF20 (Zhang, F. and Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Westerm Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected WAC in 293T cell lysates transfected with siRNA negative control, but demonstrated a loss of signal in 293T cell lysates transfected with siWAC (Zhang, F. and Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected WAC, C-terminus in 10 µg of K562 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
K562 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1