Kluczowe dokumenty
ABE394
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw podjednostce kohesyny SA-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cohesin subunit SA-2, SCC3 homolog 2, Stromal antigen 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
equine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAG2(10735)
Opis ogólny
Podjednostka kohezyny SA-2 jest częścią kompleksu kohezyny. Kompleks ten składa się z heterodimeru białek SMC1 i SMC3, a także białek RAD21 i STAG (STAG1, 2 lub 3). Białka te tworzą duży pierścień, który może uwięzić siostrzane chromatydy po replikacji DNA. Podczas profazy kompleksy kohezyjne odłączają się od chromatyny w wyniku fosforylacji przez PLK1 (kinaza podobna do kinazy Polo), z wyjątkiem centromerów, gdzie kompleksy kohezyjne pozostają. Następnie podczas anafazy podjednostka RAD21 jest rozszczepiana, co powoduje dysocjację kompleksu od chromosomów, umożliwiając separację chromosomów.
Specyficzność
Inne homologie: Mysz i Szczur (93% - 14/15aa).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej podjednostce kohezyny SA-2.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło podjednostkę kohezyny SA-2 w komórkach A431 i HeLa.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała podjednostkę kohezyny SA-2 z lizatu komórek HeLa.
Wykryj podjednostkę SA-2 kohezyny za pomocą tego przeciwciała anty-kohezyny podjednostki SA-2 zatwierdzonego do stosowania w 0.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa cell nuclear extract.
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Cohesin Subunit SA-2 in 10 µg of HeLa cell nuclear extract.
Opis wartości docelowych
~140 kDa. Niescharakteryzowane pasmo może pojawić się przy ~35 kDa w niektórych lizatach. Niescharakteryzowane pasma mogą pojawić się przy ~40 kDa i ~30 kDa w immunoprecypitacji.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Ekstrakt jądrowy komórek HeLa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1