Kluczowe dokumenty
ABE2873
Sigma-Aldrich
Anty-NUDT21
from rabbit
Synonim(y):
Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 5, Cleavage and polyadenylation specificity factor 25 kDa subunit, CPSF 25 kDa subunit, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 21, Nudix motif 21, Pre-mRNA cleavage factor Im 25 kDa subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUDT21(11051)
Opis ogólny
Podjednostka 5 czynnika specyficzności rozszczepiania i poliadenylacji (UniProt: O43809; znany również jako czynnik specyficzności rozszczepienia i poliadenylacji 25 kDa podjednostka, CFIm25, CPSF 25 kDa podjednostka, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 21, Nudix motif 21, Pre-mRNA cleavage factor Im 25 kDa subunit) jest kodowany przez gen NUDT21 (znany również jako CFIM25, CPSF25, CPSF5) (Gene ID: 11051) u człowieka. CFlm25 jest homodimerycznym białkiem, które jest składnikiem kompleksu czynnika rozszczepiającego Im (CFIm), który odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu 3′ pre-mRNA. Bierze udział w połączeniu z CPSF6 lub CPSF7 w rozszczepianiu miejsca poli(A) na końcu pre-MRNA i dodawaniu poli(A). Interakcja CFlm25 z RNA jest jednym z najwcześniejszych etapów montażu kompleksu przetwarzania końca 3′ i ułatwia rekrutację innych czynników przetwarzania. Zawiera jedną domenę hydrolazy Nudix (aa 76-201). Region zawierający aa 2-147 jest uważany za niezbędny do wiązania RNA. Może być acetylowany przez p300/CBP, a acetylacja powoduje zmniejszenie jego interakcji z polimerazą poli(A) alfa (PAPAO).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa podjednostkę 5 czynnika specyficzności rozszczepiania i poliadenylacji (CFIm25) w ludzkich komórkach.
Immunogen
Epitop: nieznany
Rekombinowana ludzka podjednostka 5 czynnika specyficzności rozszczepiania i poliadenylacji (CFIm25) znakowana His.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła NUDT21 w ekstrakcie z całych komórek HeLa traktowanym RNazą A po IP (Katahira, J., et. al. (2013). Nucleic Acid Res. .41(14):7060-72).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła NUDT21 w ko-immunoprecypitacji z lizatami komórek CF I znakowanymi FLAG (Shimazu, T., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4470-8).
Anty-NUDT21, nr kat. ABE2873, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko podjednostce 5 czynnika specyficzności rozszczepiania i poliadenylacji i zostało przetestowane w immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Caco-2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NUDT21 in 10 µg of Caco-2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~25 kDa; obliczono 26,23 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1