ABE2578
Anti-H3Q5histaminyl
Synonim(y):
Histon H3Q5; H3Q5; Histon H3 glutamina5 Histaminyl
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.51 kDa
observed mol wt ~16 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
histaminylation (Gln6)
informacje o genach
human ... HIST3H3(8290)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Ocena za pomocą analizy DOT Blot z peptydem H3Q5Histaminyl
Analiza Dot Blot: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło peptyd H3Q5Histaminyl, ale nie niezmodyfikowany peptyd H3Q5.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła H3Q5histaminyl w lizacie z komórek HEK293T z nadekspresją transglutaminazy 2 (TGM2) traktowanych histaminą, ale nie w komórkach nietraktowanych lub w komórkach traktowanych serotoniną lub dopaminą. (Dane uzyskane dzięki uprzejmości Dr. Ian Maze's Lab, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Nowy Jork).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło histon H3Q5histaminyl w lizatach z komórek HEK293T wykazujących nadmierną ekspresję TGM2 i traktowanych histaminą, ale nie w komórkach nietraktowanych.
Dot Blot Analysis: Rozcieńczenie 1:1000 reprezentatywnej partii tego przeciwciała wykryło peptyd H3Q5histaminyl, ale nie peptydy zmodyfikowane serotoniną lub dopaminą. (Dane uzyskane dzięki uprzejmości Dr. Ian Maze s Lab, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Nowy Jork).
Test aktywności (in vitro): Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła rekombinowany histon H3.3 histaminylowany na glutaminie 5 po reakcji transamidacji in vitro w obecności histaminy. (Dane uzyskane dzięki uprzejmości Dr. Ian Maze Lab, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Nowy Jork).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1