ABE212
Anti-Set1A Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
SET domain containing 1A, Lysine N-methyltransferase 2F, histone-lysine N-methyltransferase SETD1A, Set1/Ash2 histone methyltransferase complex subunit SET1, SET domain-containing protein 1A
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
ChIP: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SETD1A(9739)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
A representative lot of this antibody was reported to work in ChIP. See Lee, J.H., et al.(2008). Mol Cell Biol. 28(2):609–618.
Immunocytochemistry:
A representative lot of this antibody was reported to work in immunocytochemistry. See . Lee, J.H., et al. (2007). J Biol Chem. 282(18):13419-13428.
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Jakość
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Set1A on 10 µg of PC3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
PC3 cell lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1