Kluczowe dokumenty
ABE1852
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SAP155/SF3b155
serum, from rabbit
Synonim(y):
Splicing factor 3B subunit 1, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 155 kDa subunit, SAP 155, SF3b155, Spliceosome-associated protein 155
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SF3B1(23451)
Opis ogólny
Czynnik splicingowy 3B subunit 1 (UniProt O75533; znany również jako czynnik splicingowy pre-mRNA SF3b 155 kDa subunit, SAP 155, SF3b155, Spliceosome-associated protein 155) jest kodowany przez gen SF3B1 (znany również jako PRP10, PRPF10, SAP155) (Gene ID 23451) u człowieka. SF3a i SF3b są kompleksami wielobiałkowymi wymaganymi do złożenia kompleksu spliceosomalnego A. SF3a składa się z trzech podjednostek (SF3a60/SAP 61, SF3a66/SAP 62, SF3a120/SAP 114), a SF3b składa się z co najmniej czterech podjednostek (SF3b50/SAP 49, SF3b130/SAP 130, SF3b145/SAP 145 i SF3b155/SAP 155). Podjednostki SF3a/b sieciują się do 25-nukleotydowego regionu w pre-mRNA zlokalizowanego bezpośrednio przed sekwencją punktu rozgałęzienia (BPS) i pomagają zakotwiczyć U2 snRNP do BPS. SAP 155 jest krytycznym składnikiem aktywnego miejsca spliceosomu. SAP 155 wiąże się krzyżowo z pre-mRNA po obu stronach miejsca rozgałęzienia i w ten sposób jest strategicznie umieszczony nad adenozyną miejsca rozgałęzienia przed atakiem nukleofilowym na miejsce łączenia 5′ (ss) przez adenozynę miejsca rozgałęzienia. SAP 155 jest fosforylowany podczas katalizy splicingu. Fosforylacja SAP 155 jest wykrywana tylko w funkcjonalnych spliceosomach, a fosforylowany SAP 155 kontaktuje się z obiema stronami miejsca rozgałęzienia podczas katalizy.
Specyficzność
Surowica ta wykrywała zarówno fosforylowany, jak i niefosforylowany SAP 155/SF3b155 (Wang, C., et al. (1998). Genes Dev. 1998 12 1409-1414). Epitop jest nieobecny w splicowanej izoformie 2 (UniProt O75533-2).
Immunogen
Epitop: Domena oddziałująca z PPP1R8.
Liniowy peptyd odpowiadający sekwencji w domenie oddziałującej z PPP1R8 ludzkiego SAP155/SF3b155.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła SAP 155/SF3b155 w immunoprecypitacie chromatyny H2A.Bbd, wskazując na asocjację nukleosomów H2A.bbd z subkompleksem Sf3b wymaganym do złożenia U2 snRNP (Tolstorukov, M.Y., et al. (2012). Mol. Cell 47(4):596-607).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła jedno pasmo immunoreaktywne SAP 155/SF3b155 w kompleksie spliceosomalnym A/B i dwa pasma immunoreaktywne SAP 155 w kompleksie spliceosomalnym C. Dodatkowe wolniej migrujące pasmo w kompleksie C reprezentuje formę fosforylowaną (Wang, C., et al. (1998). Genes Dev. 12(10):1409-1414).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała in vitro translokowany SAP 155/SF3b155 i ko-immunoprecypitowała U2 snRNP z ekstraktów jądrowych (Wang, C., et al. (1998). Genes Dev. 12(10):1409-1414).
Przeciwciało anty-SAP155/SF3b155 jest przeciwciałem przeciwko SAP155/SF3b155 do stosowania w Western Blotting, Immunoprecypitacji.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in U2OS nuclear extract.
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected SAP155/SF3b155 in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~155 kDa. Obliczono 145,8 kDa. Wzór podwójnego pasma z górnym pasmem reprezentującym formę fosforylowaną można wykryć w funkcjonalnych spliceosomach zmontowanych in vitro, ale nie w całkowitych ekstraktach jądrowych (Wang, C., et al. (1998). Genes Dev. 12(10):1409-1414).
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1