ABE1836
Przeciwciało anty-SMARCAL1
serum, from rabbit
Synonim(y):
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A-like protein 1, HepA-related protein, hHARP, Sucrose nonfermenting protein 2-like 1, SMARCAL1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCAL1(50485)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło SMARCAL1 w lizacie komórek HEK293T transfekowanych siRNA (dane dzięki uprzejmości dr Davida Corteza, Vanderbilt University).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła SMARCAL1 w lizacie komórek U2OS (Bansbach, C.E., et al. (2009). Genes Dev. 23(20):2405-2414).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SMARCAL1 in 10 µg of mouse myoblast C2C12 nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1