ABE1800
Anti-La-Related Protein 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
La ribonucleoprotein domain family member 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LARP1(23367)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected La-Related Protein 1 in human cerebellum, human tonsil, and human pancreas tissues.
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected La-Related Protein 1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1