ABE1327M
Anti-DPF2
from rabbit
Synonim(y):
Zinc finger protein ubi-d4, Apoptosis response zinc finger protein, BRG1-associated factor 45D, BAF45D, D4 zinc and double PHD fingers family 2, Protein requiem
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPF2(5977)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100-500 dilution from a representative lot detected DPF2 in A431 and HepG2 cells.
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected DPF2 in 10 µg of NIH3T3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1