ABE1314
Anti-phospho TIN2 (Ser295) Antibody
0.25 mg/mL, from rabbit
Synonim(y):
TERF1-interacting nuclear factor 2, TRF1-interacting nuclear protein 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.25 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer295)
informacje o genach
human ... TINF2(26277)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TIN2 in nocodazole treated HeLa cell lysate (Yang, S., and Counter, C. M., PLoS One. 8(8):e71697).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TIN2 in 10 µg of Hela acid extract cell lysate.
Opis wartości docelowych
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1