ABE1057
Anti-acetyl Histone H3 Antibody (Lys 64)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys 64)
informacje o genach
human ... HIST1H3F(8968)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Dot Blot Specificity Analysis: Histone peptides with various modifications were probed with acetyl Histone H3 (Lys 64) using a 1:250 dilution.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected acetyl Histone H3 (Lys 64) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1