ABE1029
Anti-acetyl Histone H3 Antibody (Lys122)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (pLys122)
informacje o genach
human ... HIST1H3F(8968)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected acetyl Histone H3 (Lys122) in Histone peptides with various modifications.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated acetyl Histone H3 (Lys122) in 500 µg of sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected acetyl Histone H3 (Lys122) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1