ABD85
Anti-PAX3/7BP Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
PAX3 binding protein 1, PAX7 binding protein 1, GC-rich sequence DNA-binding factor 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Paxbp1(67367)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Muscle Physiology
Developmental Signaling
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Pax3/7BP in a 10 µg jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1