ABC1428
Anti-RecQ1
from rabbit
Synonim(y):
ATP-dependent DNA helicase Q1, RecQ-like type 1, DNA-dependent ATPase Q1, RecQ protein-like 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RECQL(5965)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RecQ1 in Western Blotting applications (Thangavel, S., et. al. (2015). J Cell Biol. 208(5):545-62).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected RecQ1 in tissues are perilesional sections from multiform glioblastoma, colon carcinoma,lung cancer and thyroid cancer (Mendoza-Maldonado, R., et. al. (2011). Mol Cancer. 10:83).
Apoptosis & Cancer
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RecQ1 in 10 µg of IMR90 human fetal lung cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1