AB9920
Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP 70) Antibody
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Cytochrome P450 3A7
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... Hspa1A(193740)
rat ... Hspa1A(24472)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blot: 1:5000
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1