Kluczowe dokumenty
AB9600
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw neuropilinie-1
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRP1(8829)
Specyficzność
Neuropilina-1. Sekwencja immunogenu ma niską homologię z neuropiliną-2.
Oczekuje się, że przeciwciało będzie również reagować ze szczurami i myszami.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z N-końcowej domeny CUB ludzkiej neuropiliny-1.
Zastosowanie
Anti-Neuropilin-1 Antibody jest przeciwciałem przeciwko Neuropilinie-1 do stosowania w WB.
Western blot: 1:500 na transfekowanych komórkach COS-7. Przeciwciało reaguje z białkiem ~130 kDa
białka. Sugerowanym rozcieńczalnikiem przeciwciała jest PBS zawierający 5% beztłuszczowego mleka i 0,04%
Tween 20.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa w PBS zawierającym 50% glicerolu, 1 mg/ml BSA i 0,05% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Srinivas R Viswanathan et al.
Nature genetics, 50(7), 937-943 (2018-06-30)
Functional redundancy shared by paralog genes may afford protection against genetic perturbations, but it can also result in genetic vulnerabilities due to mutual interdependency1-5. Here, we surveyed genome-scale short hairpin RNA and CRISPR screening data on hundreds of cancer cell
Stefanie Rauskolb et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 30(5), 1739-1749 (2010-02-05)
Although brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is linked with an increasing number of conditions causing brain dysfunction, its role in the postnatal CNS has remained difficult to assess. This is because the bdnf-null mutation causes the death of the animals before