Key Documents
AB9125
Sigma-Aldrich
Anti-Brain-Specific Angiogenesis Inhibitor 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Brain-Specific Angiogenesis Inhibitor 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAI3(577)
Specyficzność
Recognizes Brain-specific Angiogenesis Inhibitor 3 [BAI3].
Immunogen
KLH conjugated synthetic peptide from the 3rd cytoplasmic domain of human BAI3. The immunogen sequence has 35% similarity with mouse.
Zastosowanie
Anti-Brain-Specific Angiogenesis Inhibitor 3 Antibody is an antibody against Brain-Specific Angiogenesis Inhibitor 3 for use in IH(P).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Postać fizyczna
Liquid in PBS, pH 7.7 with 0.01% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -70°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2