AB5988P
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
APP
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, Domain 770, Chemicon®, from rabbit
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, monkey
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry on cold methanol fixed tissues.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2