Kluczowe dokumenty
AB5976
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Dishevelled-2
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
DVL2, DSH Homolog 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DVL2(1856)
Opis ogólny
DVL2 jest członkiem wielogenowej rodziny, która zawiera również DVL1 i DVL3. Białka dishevelled kręgowców mają około 40% podobieństwa sekwencji aminokwasów do Drosophila dsh. DVL2 koduje białko o masie 90 kD, które ulega potranslacyjnej fosforylacji, tworząc białko cytoplazmatyczne o masie 95 kD.
Specyficzność
Białko dishevelled-2 (dvl-2). W metodzie Western blot przeciwciało nie wykazuje reaktywności krzyżowej z rekombinowanym białkiem dishevelled-1 (dvl-1) lub dishevelled-3 (dvl-3). Wstępna adsorpcja przeciwciała peptydem immunogennym całkowicie znosi jego reaktywność metodą Western blot przeciwko białku disheveiled-2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 633-645 ludzkiego białka disheveiled-2.
Zastosowanie
To przeciwciało anty-Dishevelled-2 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Dishevelled-2.
Western blot: 1:1,000 przy użyciu ECL. Przeciwciało reaguje z białkiem o masie ~95 kDa.
Rozcieńczyć przeciwciało w 50 mM PBS, pH 7,4 zawierającym 1,5% chlorku sodu i 1% normalnej surowicy zwierzęcej (tego samego gatunku co gospodarz przeciwciała drugorzędowego).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Hematopoietic Stem Cells
Neural Stem Cells
Postać fizyczna
Częściowo oczyszczona immunoglobulina. Płyn w PBS, pH 7,4, zawierający 0,01 M azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach (nie mniej niż 10 μL) przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się stosowanie wysokiej jakości plastikowych lub szklanych pojemników na surowice odpornościowe.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany