AB5818
Anti-Potassium Channel Kir4.1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNJ10(3766)
Specyficzność
SPECIES REACTIVITIES: The antibody is also expected to work with mouse and human due to sequence homology. Other species have not been tested.
Immunogen
Zastosowanie
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile distilled water. For negative control, preincubate 1 μg of protein with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3