Key Documents
AB5603-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-Sox2 Antibody, Alexa Fluor 647 Conjugate
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 555
Poziom jakości
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, mouse
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
KLH-conjugated linear peptide corresponding to a C-terminal region sequence of human Sox2.
Zastosowanie
Epitope: C-terminal region.
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in mouse ESCs.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Sox2 in mouse ESCs.
Właściwości fizyczne
~39 kDa observed.
Postać fizyczna
Purified rabbit polyclonal antibody conjugate in PBS with 15 mg/mL BSA and 0.1 % sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies