Kluczowe dokumenty
AB5471P
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw semaforynie 3F
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEMA3F(6405)
Specyficzność
Przeciwciało to może również reagować z myszami ze względu na bardzo wysoką zgodność sekwencji w białku SEM3F.
Rozpoznaje semaforynę 3F (Sema3F), rekombinowane i oczyszczone białko. Za pomocą Western blot przeciwciało rozpoznaje białko o masie 90 kDa w całkowitych ekstraktach z komórek hodowli tkankowej wytwarzających Sema3F. Semaforyna 3F ulega wszechobecnej ekspresji z wyższymi poziomami w płucach, mózgu, śledzionie, mięśniach i sercu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z ludzkiej semaforyny 3F (numer katalogowy AG363). (TPWTQTQAVRFRFSRATDGALRPM).
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw semaforynie 3F jest przeciwciałem przeciw semaforynie 3F do stosowania w IC i WB.
Western blot: 0,5-1,0 μg/mL przy użyciu ECL. Sugerowany bufor do rozcieńczania przeciwciał to TBST (10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 150 mM NaCl z 0,05% Tween 20). Sugerowana inkubacja przez dwie godziny w temperaturze pokojowej lub przez noc w temperaturze 2-8°C.
Immunocytochemia.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
Opis wartości docelowych
90 kDa
Powiązanie
Zastępuje: AB5471
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w 0,02M buforze fosforanowym z 0,25M NaCl i 0,1% azydkiem sodu.
ImmunoAffinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Komentarz do analizy
Kontrola
Embrionalna tkanka mózgowa, stożki wzrostu neuronów
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Endogenous axon guiding chemorepulsant semaphorin-3F inhibits the growth and metastasis of colorectal carcinoma.
Wu, F; Zhou, Q; Yang, J; Duan, GJ; Ou, JJ; Zhang, R; Pan, F; Peng, QP; Tan, H; Ping et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Expression of class 3 semaphorins and their receptors in human breast neoplasia.
Carolyn A Staton,Lucy A Shaw,Manoj Valluru,Leslie Hoh,Ivan Koay,Simon S Cross et al.
Histopathology null
Identification of genes differentially expressed in rat alveolar type I cells
Dahlin, Katherine, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 31, 309-316 (2004)
Alexander Fassold et al.
Arthritis and rheumatism, 60(10), 2892-2901 (2009-10-01)
In inflammatory lesions, sympathetic nerve fibers disappear soon after the start of inflammation. We identified sympathetic nerve repellents as possible causal agents in rheumatoid arthritis (RA). On nerve terminals, repellent factors bind to neuropilin-2 and its coreceptor. The aim of
Benoit Favier et al.
Blood, 108(4), 1243-1250 (2006-04-20)
Neuropilin 2 (NRP2) is a receptor for the vascular endothelial growth factor (VEGF) and the semaphorin (SEMA) families, 2 unrelated ligand families involved in angiogenesis and neuronal guidance. NRP2 specifically binds VEGF-A and VEGF-C, although the biological relevance of these