Kluczowe dokumenty
AB5400
Sigma-Aldrich
Anti-GFR α3 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFRA3(2676)
Specyficzność
GFRa3. No reactivity with its homologues.
Immunogen
An eleven amino acid peptide corresponding to the N-terminus of the mouse GFR(3 protein.
Zastosowanie
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
This Anti-GFR α3 Antibody is validated for use in WB, IH for the detection of GFR α3.
Western blot: 1:500
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Rabbit serum. Lyophilized. Contains no preservative. Reconstitute with 50 μL of sterile distilled water. Centrifuge if necessary to remove any residue.
Przechowywanie i stabilność
Maintain lyophilized material at -20°C to -70°C for up to 6 months after date of receipt. After reconstitution maintain frozen at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1