Kluczowe dokumenty
AB4344
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LYAR (reaktywny klon przeciwciała Ly1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cell growth-regulating nucleolar protein, Protein expressed in male leptotene and zygotene spermatocytes 264, MLZ-264
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Lyar(17089)
Opis ogólny
Stwierdzono, że LYAR, znany również jako reaktywny klon przeciwciał Ly1, reguluje wewnątrzkomórkową siłę stymulowaną zarówno przez receptory antygenowe komórek T, jak i B. Jest on niezbędny dla tolerancji immunologicznej, a pewne zmiany w jego funkcji mogą stymulować rozwój autoreaktywności. LYAR jest ważny w synapsie immunologicznej i działa hamująco na odpowiedź komórek T. LYAR wykazuje wysoką ekspresję w niezróżnicowanych embrionalnych komórkach macierzystych i może być ważny w utrzymaniu tożsamości komórek macierzystych.
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane GST odpowiadające mysiemu LYAR.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LYAR (reaktywny klon Ly1) wykrywa poziom LYAR (reaktywny klon przeciwciała Ly1) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Pluripotent & Early Differentiation
Jakość
Evaluated by Western Blot in mouse embryonic stem cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LYAR in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Opis wartości docelowych
~48 kDa obserwowane
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1