AB4332
Anti-acetyl-MVH (Lys405) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX4, DEAD box protein 4, Mvh, Vasa homolog
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
pig, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys405)
informacje o genach
mouse ... Ddx4(13206)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected acetyl-MVH (Lys405) in mouse germ cells (I. Nagamori, Department of Pharmacology, University of California, Irvine).
Jakość
Dot Blot/Peptide Inhibition Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected acetyl-MVH (Lys405) peptide.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Non-acetylated and acetylated MVH (Lys405)