Kluczowe dokumenty
AB3802
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-JAK1
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Janus Kinase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAK1(3716)
Specyficzność
Rozpoznaje JAK1 (kinaza Janus 1). Członkowie rodziny JAK cytoplazmatycznych białkowych kinaz tyrozynowych fizycznie wiążą się z receptorami związanymi z ligandem. To właśnie ta asocjacja powoduje fosforylację tyrozyny i aktywację. JAK1 ma około 130 kDa i zawiera C-końcową domenę kinazy tyrozynowej, sąsiednią domenę kinazy lub domenę związaną z kinazą oraz pięć innych domen, które są wysoce konserwatywne wśród członków rodziny JAK.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający 21 aminokwasom ludzkiego / mysiego / szczurzego JAK1
(KTLIEKERFYESRCRPVTPS-C)
Zastosowanie
Immunoprecypitacja: Stosować w ilości 5-10 μl na 1-2 mg lizatu
Western blot: (1:1000-1:2000)
Ilość JAK1 w liniach komórkowych jest zwykle bardzo niska. Jeśli sygnał jest słaby, zaleca się przygotowanie lizatu komórkowego RIPA (1-2 mg białka) i najpierw zatężenie JAK1 przez immunoprecypitację, a następnie immunoblot. Produkt degradacji JAK1 (~110kDa) jest również wykrywany przez surowicę odpornościową w immunoblotach.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-JAK1 zostało zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania JAK1.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Immunological Signaling
Postać fizyczna
Surowica. Cała surowica królicza zawierająca azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany