AB3788
Anti-Glu-Glu-epitope Tag Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2