AB3403-I
Anti-Beta Galactosidase Antibody, E. coli
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Beta-galactosidase, Acid beta-galactosidase, Lactase, Elastin receptor 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
bacteria
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Beta Galactosidase in 10 µg TOP10/PCU19 E. Coli lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1