AB3371-I
Anti-Resistin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Adipose tissue-specific secretory factor, ADSF, C/EBP-epsilon-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein, Cysteine-rich secreted protein A12-alpha-like 2, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Retn(246250)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant rat resistin.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1