AB2989
Anti-Metadherin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Astrocyte elevated gene-1 protein, Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein, Metastasis adhesion protein, astrocyte elevated gene-1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTDH(92140)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Metadherin in NIH/3T3 and HeLa cells.
Jakość
Western blot Analysis: 0.25 µg/ml of this antibody detected Metadherin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1