Kluczowe dokumenty
AB2038
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type V Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
ELISA
IF
IHC
RIA
reaktywność gatunkowa:
rat
metody:
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
citations:
1
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Antibody shows less than 0.1% reactivity with rat Collagen Types I, II, III and rat Elastin by radioimmunoassay.
Immunogen
Collage Type V extracted and purified from rat skin.
Zastosowanie
Anti-Collagen Type V Antibody is an antibody against Collagen Type V for use in ELISA, IF, RIA, IH(P).
Immunofluorescence: 1:40 dilution on frozen rat skin and liver tissues.
Immunohistochemistry: 1:250 on paraffin embedded rat tissues
Radioimmunoassay
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Format: Purified
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heterogeneity in arterial remodeling among sublines of spontaneously hypertensive rats.
Bakker, EN; Groma, G; Spijkers, LJ; de Vos, J; van Weert, A; van Veen, H; Everts et al.
Testing null