AB1966
Anti-N-WASP Antibody, phospho-specific [Tyr256]
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Neural Wiskott-Aldrich Syndrome Protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WASL(8976)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Cytoskeletal Signaling