AB16955
Anti-DR4 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
TRAIL-R1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF10A(8797)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Whole cell lysate from HeLa cells can be used as a positive control and a 57 kDa band should be detected.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2