Kluczowe dokumenty
AB15668
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PYY, aminokwasy 3-18
Chemicon®, from chicken
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PYY(5697)
mouse ... Pyy(217212)
Specyficzność
PYY, aminokwasy 3-18.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z N-końca ludzkiego PYY (aminokwasy 3-18).
Zastosowanie
ELISA: 1:200-1:1,000 w przypadku stosowania jako przeciwciało powlekające i 1:2,000-1:5,000 w przypadku stosowania jako przeciwciało wykrywające w kanapkowym teście ELISA.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj PYY za pomocą tego przeciwciała anty-PYY, aminokwasy 3-18 zatwierdzone do stosowania w teście ELISA.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Postać fizyczna
Płyn w PBS z 0,02% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2