Kluczowe dokumenty
AB15556
Sigma-Aldrich
Anti-Somatostatin Receptor Type 5 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
SSTR5, SS5R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Recognizes Somatostatin Receptor Type 5 (SSTR5, SS5R).
The immunogen sequence is identical in mouse and 12 of 14 amino acids identical in human.
Immunogen
Purified peptide from the N-terminus of rat Somatostatin Receptor Type 5 (Accession number P30938).
Zastosowanie
This Anti-Somatostatin Receptor Type 5 Antibody is validated for use in WB for the detection of Somatostatin Receptor Type 5.
Western blot: 1:200 using ECL on rat brain lysate.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Format: Purified
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% BSA, and 0.05% sodium azide as a preservative. Reconstitute with 200 μL of sterile deionized water. Centrifuge antibody preparation before use (10,000 xg for 5 min).
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3