AB1551
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 1α Antibody, pain, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
mGluR1alpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, monkey, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRM1(2911)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: AB1551 can be used for immunocytochemistry using paraformaldehyde or paraformaldehyde/glutaraldehyde fixed tissue with light and electron microscopy. Cryostat and vibratome sections can be used with or without Triton X-100 treatment. Final concentrations recommended are 0.5-2.0 μg/mL.
The antibody has not been tested for use in immunoprecipitation. However, antibodies to the carboxy termini of other glutamate receptors are very effective in immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Cerebellar tissue sections or homogenates
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3