AB10525
Anti-EBF-3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transcription factor COE3, Early B-cell factor 3, EBF-3, Olf-1/EBF-like 2, O/E-2, OE-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
metody
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EBF3(253738)
mouse ... Ebf3(13593)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected EBF-3 in mouse cryosections of wild type spinal cord tissue. (Image courtesy of Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected EBF-3 in COS-7 cells transfected with EBF expressing plasmids. (Image courtesy of Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute.)
Dot Blot Analysis: EBF-1, EBF-2, and EBF-3 peptides from a representative lot were probed with Anti-EBF-3 (1:100 dilution). No cross reactivity to peptides for EBF-1 & EBF-2 were observed.
Jakość
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected EBF-3 in 10 µg of mouse E16 brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse E16 brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1