Kluczowe dokumenty
AAWP01300
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane Filter, 0.8 µm pore size
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Millipore
Parametry
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Średnica
13 mm
śr. filtra
13 mm
grubość
150 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
4%
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.8 μm pore size
82 % porosity
pojemność
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punkt pęcherzykowania
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: AAWP
Zastosowanie
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
  • Bioassays
  • Microplastics
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)