Key Documents
MISEVTXRU
Millipore
MilliSentials Vortexer-U
US/Canada Power Plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103814
NACRES:
JB.11
wejście AC/DC
100 V / 240 (∼(50/60 Hz))
Parametry
4 mm (Orbit)
Fixed, 3100 +/- 10% rpm speed
szer. × śr. × wys.
9.4 cm × 9.9 cm × 6.6 cm
masa
0.4 kg (1 lb)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The MilliSentials Vortexer provides powerful agitation to liquid samples within sealed containers. The compact and powerful design will accommodate tubes with volumes from 0.2 to 50 mL, vials with volumes from 2.0 to 10 mL and square bottles up to 150 mL.
Zastosowanie
Votexing
Cechy i korzyści
Dynamic balance technology provides smooth speed control, quiet operation, and minimal excess vibration.
Modernized compact design minimizes loss of bench space.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Usprawnione, ergonomiczne, niezbędne rozwiązania w zakresie sprzętu laboratoryjnego do obsługi, etykietowania, pipetowania, alikwotowania i homogenizacji próbek w laboratoriach badawczych.