9630-OP
X-Gal
OmniPur® Grade
Synonim(y):
OmniPur® X-Gal, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, BCIG, X-Gal
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
Warunki transportu
ambient
InChI
1S/C19H29N5O.2C2H6O2.2Cu/c1-21-3-7-23(8-4-21)14-17-11-16(13-20)12-18(19(17)25)15-24-9-5-22(2)6-10-24;2*1-2(3)4;;/h11-12,25H,3-10,14-15H2,1-2H3;2*2-4H,1H3;;/q;;;+1;+2
Klucz InChI
GGILAJWFDJWIQO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3